Learn More
4-Yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437527 500 g 500 g
11417527 25 g 25 g
11427527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15631.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-yodotolueno se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición humana y animal como antisépticos y desinfectantes, productos intermediarios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido (LCD).
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-31-7
Fórmula molecular C7H7I
Peso molecular (g/mol) 218.037
Número MDL MFCD00001059
Clave InChI UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodotoluene
Punto de fusión 33°C to 35°C
Densidad 1.678
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1903637
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.04
Porcentaje de pureza 98%