Learn More
4-Yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607302 10 g Frasco de vidrio 10 g
10265040 50 g Frasco de vidrio 50 g
10607492 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607302 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133940100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-31-7
Fórmula molecular C7H7I
Peso molecular (g/mol) 218.037
Número MDL MFCD00001059
Clave InChI UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH3
Cantidad 10 g
Beilstein 05, 312
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa de fusión baja cristalina