Learn More
4-Yodotetrahidrotiopirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10368823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10368823 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10368823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61911DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodotetrahydrothiopyran
CAS 281204-90-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H9IS
Número MDL MFCD09025908
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-iodotetrahydrothiopyran, 4-iodotetrahydro-2h-thiopyran, 2h-thiopyran,tetrahydro-4-iodo
Clave InChI JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1CCSCC1
Nombre IUPAC 4-yodotiano
Peso molecular (g/mol) 228.09
PubChem CID 18525911
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.09
Porcentaje de pureza 97%