Learn More
4-Yodotetrahidro-2H-piran, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10690325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10690325 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10451823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10690325 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29911CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 25637-18-7
Fórmula molecular C5H9IO
Peso molecular (g/mol) 212.03
Número MDL MFCD06797467
Clave InChI JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
PubChem CID 2795506
Nombre IUPAC 4-yodooxano
SMILES IC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.03
Porcentaje de pureza 95%