Learn More
4-yodopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodopyrimidine |
| CAS | 31462-57-4 |
| Fórmula molecular | C4H3IN2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3IN2/c5-4-1-2-6-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | IC1=CC=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodopirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.93 |