Learn More
4-Yodopiridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10462723 1 g 1 g
10055322 10 g 10 g
10515835 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10462723 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00014DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 15854-87-2
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 205.00
Número MDL MFCD02093937
Clave InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
Nombre IUPAC 4-yodopiridina
SMILES IC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodopyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.99
Porcentaje de pureza 97%