Learn More
4-Yodopiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417146 5 g 5 g
11407146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25459.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15854-87-2
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 205.00
Número MDL MFCD02093937
Clave InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
Nombre IUPAC 4-yodopiridina
SMILES IC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodopyridine
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1594
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 96%