Learn More
4-Yodopiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407146 1 g 1 g
11417146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11407146 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25459.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15854-87-2
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 205.00
Número MDL MFCD02093937
Clave InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
Nombre IUPAC 4-yodopiridina
SMILES IC1=CC=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Iodopyridine
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1594
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 96%