Learn More
4-Yodopirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795915 5 g Frasco de vidrio 5 g
10306584 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10795915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3469-69-0
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.97
Número MDL MFCD00005244
Clave InChI LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirazol
SMILES C1=C(C=NN1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodopyrazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 44
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodopyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.