Learn More
Clorhidrato de 4-yodofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 62830-55-1 |
| Fórmula molecular | C6H7IN2 . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7IN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | NNC1=CC=C(I)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (4-yodofenil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 270.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.95 |