Learn More
4-Yodofenilhidracina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383686 1 g 1 g
11393686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14806.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13116-27-3
Fórmula molecular C6H7IN2
Peso molecular (g/mol) 234.04
Número MDL MFCD00052688
Clave InChI IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
Nombre IUPAC (4-yodofenil)hidrazina
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenylhydrazine
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 1 g
Beilstein 742475
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 95%