Learn More
Ácido 4-yodofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571282 1 g Frasco de vidrio 1 g
10381224 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696724 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5122-99-6
Fórmula molecular C6H6BIO2
Peso molecular (g/mol) 247.83
Número MDL MFCD01319014
Clave InChI PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
Nombre IUPAC ácido (4-yodofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 322.0°C to 326.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.