Learn More
4-Yodofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398146 1 g 1 g
11308156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15119.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51628-12-7 | C8H6IN | 243.047 g/mol
4-Iodophenylacetonitrile is used as an intermediate in organic syntheses and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodofenilacetonitrilo se utiliza como intermedio en la síntesis orgánicas y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51628-12-7
Fórmula molecular C8H6IN
Peso molecular (g/mol) 243.047
Número MDL MFCD00060306
Clave InChI PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenylacetonitrile, 2-4-iodophenyl acetonitrile, 4-iodobenzyl cyanide, 4-iodophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-iodo, p-iodobenzylcyanide, pubchem19992, acmc-1asuk, 4-cyanomethyl phenyl iodide, 4-iodo-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 142866
Nombre IUPAC 2-(4-yodofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenylacetonitrile
Punto de fusión 52°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1934479
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.05
Porcentaje de pureza 97%