Learn More
Ácido 4-yodofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259676 5 g 5 g
15249676 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259676 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-06-7
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.05
Clave InChI FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 137214
Nombre IUPAC ácido 2-(4-yodofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenylacetic acid
Punto de fusión 140°C to 141.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodophenylacetic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.