Learn More
Ácido 4-yodofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368056 5 g 5 g
11358056 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
4-Iodophenylacetic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in suzuki coupling reaction transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-yodofenilacético es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza en el transporte de reacción de acoplamiento de Suzuki.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-06-7
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00082985
Clave InChI FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 137214
Nombre IUPAC ácido 2-(4-yodofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenylacetic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1940558
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 97%