Learn More
Isotiocianato de 4-yodofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363246 2 g 2 g
11373246 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12583.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2059-76-9
Fórmula molecular C7H4INS
Peso molecular (g/mol) 261.08
Número MDL MFCD00041091
Clave InChI SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
PubChem CID 74938
Nombre IUPAC 1-yodo-4-isotiocianatobenceno
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 74°C to 78°C
Olor Pungent
Cantidad 2 g
Número UN UN2923
Beilstein 2412143
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza 97%