Learn More
Isocianato de 4-yodofenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342847 1 g 1 g
11352847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16000.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15845-62-2
Fórmula molecular C7H4INO
Peso molecular (g/mol) 245.019
Número MDL MFCD00013875
Clave InChI KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
Nombre IUPAC 1-yodo-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenyl isocyanate
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 84°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2716151
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.02
Porcentaje de pureza 97%