Learn More
4-Iodofenol, TRC
Código de producto. 30137564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137564 50 g 50 g
30004943 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71751050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-38-5
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Sinónimo p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
SMILES Oc1ccc(I)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9385