Learn More
4-Yodofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 4-yodofenol es un producto químico utilizado en ensayos y experimentos de adquisición de imágenes por quimioluminiscencia, como agente diagnóstico para detectar células cancerosas en pacientes. También se utiliza en la síntesis de agonistas del receptor β de estrógeno. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales de medicamentos, así como en productos de nutrición humana y animal, como antisépticos y desinfectantes, intermediarios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido (LCD).
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodophenol |
| Punto de fusión | 91°C to 95°C |
| Punto de ebullición | 138°C (5 mmHg) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1904544 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,5036 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.01 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |