Learn More
4-Yodofenetol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410207 5 g 5 g
11420207 25 g 25 g
11430207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21644.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-08-1
Fórmula molecular C8H9IO
Peso molecular (g/mol) 248.063
Número MDL MFCD00061124
Clave InChI VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
PubChem CID 220700
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-yodobenceno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenetole
Punto de fusión 26°C to 29°C
Punto de ebullición 133°C to 134°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 5 g
Beilstein 2042067
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.06
Porcentaje de pureza 97%