Learn More
4-Yodoopiridin-2(1H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694385 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10326904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10031244 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694385 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07919CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 858839-90-4
Fórmula molecular C5H4INO
Peso molecular (g/mol) 221.00
Número MDL MFCD09702419
Clave InChI POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
PubChem CID 20582535
SMILES IC1=CC(=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-iodo-2-pyridone
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-yodo-1,2-dihidropiridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.99
Porcentaje de pureza 97%