Learn More
4-Yodonaftalen-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodonaphthalen-2-ol |
| CAS | 90800-21-8 |
| Fórmula molecular | C10 H7 I O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7IO/c11-10-6-8(12)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1cc(I)c2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodonaftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 270.067 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.954 |