Learn More
4-Yodobutironitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10106303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10106303 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10106303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390390010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobutyronitrile
CAS 6727-73-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.8260g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6IN
Fórmula lineal I(CH2)3CN
Índice de refracción 1.5350 to 1.5370
Número MDL MFCD00039501
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.826
Sinónimo butanenitrile, 4-iodo, g-iodobutyronitrile, 4-iodobutyronitrile
Clave InChI CWINCVBWHUGBEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC#N)CI
Nombre IUPAC 4-yodobutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 195
PubChem CID 285648
Formula Weight (peso de la fórmula) 195
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.