Learn More
Acetato de 4-yodobutilo, 96 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484467 50 g 50 g
15474467 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31826.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242.056 g/mol
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 4-yodobutilo se utiliza en la preparación de yoduro de triciclohexil(acetoxibutil))fosfonio y yoduro de tri-n-hexil(acetoxibutil))fosfonio
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40596-44-9
Fórmula molecular C6H11IO2
Peso molecular (g/mol) 242.056
Número MDL MFCD00010664
Clave InChI FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
PubChem CID 2733405
Nombre IUPAC acetato de 4-yodobutilo
SMILES CC(=O)OCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobutyl acetate
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.61
Punto de ebullición 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)4I
Índice de refracción 1.5115
Cantidad 50 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.05
Porcentaje de pureza 96%