Learn More
4-Yodobifenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377309 1 g 1 g
11387309 5 g 5 g
11397309 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27453.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
4-Iodobiphenyl is used as a starting material for the preparation of p-terphenyl derivatives. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodobifenilo se utiliza como material de partida para la preparación de los derivados del p-terfenilo. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1591-31-7
Fórmula molecular C12H9I
Peso molecular (g/mol) 280.11
Número MDL MFCD00019028
Clave InChI NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
Nombre IUPAC 1-yodo-4-fenilbenceno
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobiphenyl
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.11
Porcentaje de pureza 97%