Learn More
Clorhidrato de 4-yodobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324356 1 g 1 g
11334356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19967.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59528-27-7 | C7H9ClIN | 269.51 g/mol
4-Iodobenzylamine hydrochloride is used to prepare cyclic amide by reacting with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonylcinnamate in the presence of triethylamine. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-yodobencilamina se utiliza para preparar la amida cíclica en reacción con el 4-bromometil-3-metoxicarbonilcinnamato de metilo en presencia de trietilamina. También se utiliza en los sectores farmacéuticos, agroquímicos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59528-27-7
Fórmula molecular C7H9ClIN
Peso molecular (g/mol) 269.51
Número MDL MFCD04039324
Clave InChI GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk
PubChem CID 16217505
Nombre IUPAC (4-yodofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 275°C to 280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3691299
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.51
Porcentaje de pureza 97%