Learn More
4-Yodobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398416 5 g 5 g
11388416 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17450.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39959-59-6 | C7H8IN | 233.052 g/mol
4-Iodobenzylamine is used to prepare 2-bromo-N-(4-iodo-benzyl)-acetamide in the presence of bromoacetyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-yodobencilamina se utiliza para preparar 2-bromo-N-(4-yodo-bencil)-acetamida en presencia de bromuro de bromoacetilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39959-59-6
Fórmula molecular C7H8IN
Peso molecular (g/mol) 233.052
Número MDL MFCD00047933
Clave InChI KCGZGJOBKAXVSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl methanamine, 4-iodobenzylamine, 4-iodo-benzylamine, 4-iodobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-iodo, 1-4-iodophenyl methanamine, 4-iodophenyl methylamine, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, acmc-20a5sy, p-iodobenzylamine
PubChem CID 2737533
Nombre IUPAC (4-yodofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzylamine
Punto de fusión 46°C to 48°C
Punto de ebullición 113°C to 115°C (4 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 2689605
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..