Learn More
Bromuro de 4-yodobencilo, 97%
Código de producto. 11914531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914531 25 g Frasco de vidrio 25 g
10294841 1 g Frasco de vidrio 1 g
10366641 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI| 296,93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16004-15-2
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.93
Clave InChI BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 82.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 140.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2Br
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino adherente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación