Learn More
Bromuro de 4-yodobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483727 25 g 25 g
11473727 5 g 5 g
11493727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18200.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16004-15-2 | C7H6BrI | 296.933 g/mol
4-Iodobenzyl bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-yodobencilo se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, bases y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16004-15-2
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.933
Número MDL MFCD00209656
Clave InChI BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
PubChem CID 954258
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzyl bromide
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 140°C (15 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2325160
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.94
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromomethyl-4-iodebenzene