Learn More
Alcohol de 4-yodo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324166 1 g 1 g
11334166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19278.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18282-51-4 | C7H7IO | 234.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18282-51-4
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD01732720
Clave InChI CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol
PubChem CID 29012
Nombre IUPAC (4-yodofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzyl alcohol
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1931621
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 97%