Learn More
Cloruro de 4-yodobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487066 100 g 100 g
11467066 5 g 5 g
11477066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25388.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
4-Iodobenzoyl chloride is employed in the preparation of pyrroles by reaction with imines and acetylenes mediated by isocyanides using palladium catalysis. It is also used in the preparation of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists. Further, it is used to prepare [2]rotaxane monomer and poly[2] rotaxane. In addition to this, it is important in the modification of poly(allylamine) in order to make the polymer X-ray visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-yodobenzoílo se emplea en la preparación de pirroles por reacción con iminas y acetilenos mediados por isocianidas mediante catálisis de paladio. También se utiliza en la preparación de N-(1-bencilpirrolidín-3-il)arilbenzamidas, potenciales antagonistas de la dopamina D4 humana. Además, se utiliza para preparar monómero de [2]rotaxano y poli[2] rotaxano. Asimismo, es importante en la modificación de la poli(alilamina) para hacer visible el polímero mediante rayos X.
Solubilidad
Soluble en tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-02-0
Fórmula molecular C7H4ClIO
Peso molecular (g/mol) 266.462
Número MDL MFCD00001058
Clave InChI NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
Nombre IUPAC cloruro de 4-yodobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoyl chloride
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 120°C to 121°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 774718
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.47
Porcentaje de pureza 98%