Learn More
Cloruro de 4-yodobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053923 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053923 5 g Frasco de vidrio 5 g
10702212 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053923 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-02-0
Fórmula molecular C7H4ClIO
Peso molecular (g/mol) 266.46
Número MDL MFCD00001058
Clave InChI NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
PubChem CID 74373
Nombre IUPAC cloruro de 4-yodobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 66°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4COCl
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 367
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.