Learn More
4-Yodobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494833 1 g 1 g
11404843 5 g 5 g
11414843 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12189.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-13-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
4-Iodobenzotrifluoride may be employed as substrate with electron-deficient aromatic ring, during Mizoroki-Heck reaction with acrylic acid, to afford 4-trifluoromethylcinnnamic acid. It undergoes aminocarbonylation in DMF using phosphoryl chloride to give N,N-dimethyl-(4-trifluoromethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodobenzotrifluoruro puede ser empleado como sustrato con anillo aromático con deficiencia de electrones, durante la reacción de Mizoroki-Heck con ácido acrílico, para permitir el 4-ácido trifluorometilcininámico. Se somete a la aminocarbonilación en DMF usando cloruro de fosforilo para dar N,N-dimetil-(4-trifluorometil)benzamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-13-0
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00039398
Clave InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzotrifluoride
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.851
Punto de ebullición 68°C to 70°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Beilstein 1944013
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 98%