Learn More
4-Yodobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426137 100 g 100 g
11406137 5 g 5 g
11416137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25104.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3058-39-7 | C7H4IN | 229.02 g/mol
4-Iodobenzonitrile is used in organic synthesis. It is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodobenzonitrilo se utiliza en síntesis orgánica. Se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3058-39-7
Fórmula molecular C7H4IN
Peso molecular (g/mol) 229.02
Número MDL MFCD00051310
Clave InChI XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
Nombre IUPAC 4-yodobenzonitrilo
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzonitrile
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.02
Porcentaje de pureza 98%