Learn More
Ácido 4-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744261 50 g Frasco de vidrio 50 g
10552901 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124480500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-58-9
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.02
Número MDL MFCD00002533
Clave InChI GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
Nombre IUPAC ácido 4-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270°C to 274°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4COOH
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo