Learn More
Cloruro de 4-yodobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475867 5 g 5 g
11485867 25 g 25 g
11495867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24416.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
It is used as intermediate in organic syntheses & in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánicas y en medicina.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-61-3
Fórmula molecular C6H4ClIO2S
Peso molecular (g/mol) 302.51
Número MDL MFCD00007441
Clave InChI POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
Nombre IUPAC cloruro de 4-yodobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 79°C to 84°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2691661
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,7486
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.52
Porcentaje de pureza 97%