Learn More
4-Yodobencenosulfonamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15365038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15365038 5 g 5 g
15355038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15365038 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 825-86-5 | C6H6INO2S | 283.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-86-5
Fórmula molecular C6H6INO2S
Peso molecular (g/mol) 283.09
Clave InChI KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
PubChem CID 13218
Nombre IUPAC 4-yodobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzenesulfonamide
Punto de fusión 193.0°C to 195.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Fórmula lineal IC6H4SO2NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.09
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.