Learn More
4-Yodobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378416 250 mg 250 miligramos
11358416 1 g 1 g
11368416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17448.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
4-Iodobenzaldehyde is used in synthesis of 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin, and 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N?-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodobenzaldehído se usa en síntesis de 4-[2-(trimetilsilil)etinil]benzaldehído, 5,15-dimesitil-10-(3-[2-(trimetilsilil)etinil]fenil}-20-(4-yodofenil)porfirina, y 5,15-dimesitil-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-difluoroboril-1,9-dimetipirrin-5-il)-fenil]etinil}fenil]-20-(4-yodofenil)porfirina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15164-44-0
Fórmula molecular C7H5IO
Peso molecular (g/mol) 232.02
Número MDL MFCD00039576
Clave InChI NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
Nombre IUPAC 4-yodobenzaldehído
SMILES IC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzaldehyde
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 636101
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.02
Porcentaje de pureza ≥98%