Learn More
4-Yodobenzaldehído, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731135 1 g Frasco de vidrio 1 g
10580184 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731135 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392060010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15164-44-0
Fórmula molecular C7H5IO
Peso molecular (g/mol) 232.02
Número MDL MFCD00039576
Clave InChI NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
Nombre IUPAC 4-yodobenzaldehído
SMILES IC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 78.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CHO
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.02
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodobenzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.