Learn More
4-yodoanisol, TRC
Código de producto. 30394060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30394060 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30394060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68684510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoanisole
CAS 696-62-8
Fórmula molecular C7H7IO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 234.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9542