Learn More
4-Yodoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113360 25 g Frasco de vidrio 25 g
10031160 100 g Frasco de vidrio 100 g
11964711 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 696-62-8
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.04
Clave InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Iodoanisole
Punto de fusión 46.0°C to 51.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 237.0°C (726.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 06,208
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos