Learn More
4-Yodoanisol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480113 500 g 500 g
11460113 25 g 25 g
11470113 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12144.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
4-Iodoanisole is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodoanisol se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición humana y animal como antisépticos y desinfectantes, productos farmacéuticos intermedios, películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido [LCD]. Los derivados del yodo también se utilizan como bloques de construcción orgánicos, reactivos analíticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-62-8
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD00001056
Clave InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoanisole
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1906692
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza ≥98%