Learn More
4-yodoanilina, TRC
Código de producto. 30391885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391885 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30391885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68680025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoaniline
CAS 540-37-4
Fórmula molecular C6H6IN
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Iodo-4-aminobenzene, 4-Iodobenzenamine, 4-Iodobenzeneamine, 4-Iodophenylamine, NSC 9246, p-Aminoiodobenzene, p-Aminophenyl Iodide, p-Iodoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 4-yodoanilina
Peso molecular (g/mol) 219.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.9545