Learn More
4-Yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495027 250 g 250 g
11485027 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21936.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219.025 g/mol
4-dehydroanilinium ion, a stable distonic isomer of ionized aniline, by collision-activated dissociation of protonated 4-iodoaniline. Palladium-catalyzed carbonylation of 4-iodoaniline gave the corresponding four- armed star polybenzamides. 4-Iodoaniline is a iodine substituted aniline that is widely used as chemical intermediates in the manufacturing of dyes and drugs. 4-Iodoaniline was used to prepare phenyl functionalized graphene oxide (I-Ph-GO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ion 4-dehidroanilinio, un isómero distónico estable de la anilina ionizada, se obtiene mediante la disociación activada por colisión de 4-yodoanilina protonada. La carbonilación de 4-yodoanilina catalizada con paladio forma polibenzamidas con forma de estrella de cuatro puntas. La 4-yodoanilina es una anilina sustituida por yodo ampliamente utilizada como intermediario químico en la fabricación de colorantes y fármacos. La 4-yodoanilina se utilizaba para preparar óxido de grafeno con grupo funcional fenilo (I-Ph-GO).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-37-4
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.025
Número MDL MFCD00007848
Clave InChI VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
Nombre IUPAC 4-yodoanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoaniline
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 250 g
Beilstein 774101
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5027
Información de solubilidad Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza 98%