Learn More
4-(Iodoacetilamino)fenol, TRC
Código de producto. 30406485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406485 25 mg
30397649 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI53525025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53527-05-2
Fórmula molecular C8H8INO2
Peso molecular (g/mol) 277.06
Sinónimo 4’-Hydroxy-2-iodoacetanilide, N-(4-Hydroxyphenyl)-2-iodo-acetamide
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)-2-iodoacetamida
SMILES Oc1ccc(NC(=O)CI)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Iodoacetylamino)phenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8INO2/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.96