Learn More
4'-yodoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492818 5 g 5 g
11402828 25 g 25 g
11412828 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16794.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
síntesis de los potenciales agentes anticancerosos basados en la quinolina. Sustrato para reacciones de acoplamiento catalizadas con paladio
Solubilidad
fácilmente soluble en agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13329-40-3
Fórmula molecular C8H7IO
Peso molecular (g/mol) 246.047
Número MDL MFCD00045320
Clave InChI JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
Nombre IUPAC 1-(4-yodofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Iodoacetophenone
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1857412
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Easily soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.05
Porcentaje de pureza 98%