Learn More
4'-Yodoacetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267873 1 g Frasco de vidrio 1 g
10084313 5 g Frasco de vidrio 5 g
10146163 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10267873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-50-4 | C8H8INO | 261.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-50-4
Fórmula molecular C8H8INO
Peso molecular (g/mol) 261.06
Número MDL MFCD00016352
Clave InChI SIULLDWIXYYVCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-iodophenyl acetamide, 4-iodoacetanilide, 4'-iodoacetanilide, p-iodoacetanilide, acetamide, n-4-iodophenyl, acetanilide, 4'-iodo, 4'-iodo-acetanilide, pubchem3293, acmc-20akb8, maybridge1_006480
PubChem CID 12147
Nombre IUPAC N-(4-yodofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Iodoacetanilide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 185.0°C
Color Azul grisáceo a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4NHC(=O)CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Iodoacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.