Learn More
4-Yodo-o-xileno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-o-xylene |
| Densidad | 1.633 |
| Cantidad | 10 g |
| Índice de refracción | 1.602 |
| Beilstein | 1905729 |
| Punto de ebullición | 231°C to 233°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.07 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |