Learn More
4-Yodo-o-fenilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421689 1 g 1 g
15441689 250 mg 250 miligramos
15431689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64469.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21304-38-1 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It is employed in the synthesis of N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de ácidos N-(benzimidazol-2-ilmetil)iminodiacéticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de la luz, los ácidos y los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21304-38-1
Fórmula molecular C6H7IN2
Peso molecular (g/mol) 234.04
Número MDL MFCD08669466
Clave InChI FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
PubChem CID 11207049
Nombre IUPAC 4-yodobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-o-phenylenediamine
Punto de fusión 73°C to 77°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2716284
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido