Learn More
4-yodo-N,N-dimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 698-70-4 |
| Fórmula molecular | C8 H10 I N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodo-N,N-dimetil-anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.076 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.9858 |